Z740087
BRAND® pipette tips
volume 0.5-5 mL, TipBox
Szinonimák:
BRAND tips, Disposable Pipette Tips, Laboratory Pipette Tips, Precision Pipette Tips, micropipette tips, pipette tips, tips
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
TipBox
kiszerelés
pack of 28 ea (Bag)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 702605
maximum térfogat
5 mL
térfogat
0.5-5 mL
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
- Perfect fit for the Transferpette® micropipette and many other pipettes.
- The tip system for all requirements.
- BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)