Fontos dokumentumok
Z717398
Nichiryo pipette tips
maximum volume 5 mL, universal, bulk pack
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
kiszerelés
pack of 100 ea (Bag)
gyártó/kereskedő neve
Nichiryo BMT-XR
elérhetőség
not available in (France)
maximum térfogat
5 mL
Tulajdonságok és előnyök
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips