BR705882
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (500-5000 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M
Szinonimák:
Air displacement pipette, Micropipette, Micropipettor, Pipette, Pipettor, Transferpette S, microliter pipette, microliter pipettor
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
single-channel adjustable volume
mechanical
kiszerelés
case of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 705882
csúcstérfogat
(500-5000 μL)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Efficient: one-hand operation
- Flexible: ergonomic design for all hand sizes
- Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Limitations of use:
- Operating temperature of instrument and reagent should be between +15 °C and +40 °C (59 °F to 104 °F)
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)