Fontos dokumentumok
Z740088
BRAND® pipette tips
volume 1-10 mL, bulk
Szinonimák:
1-10mL, micropipette tips, pipette tips, tips
Méret kiválasztása
200 EA
18 850,00 Ft
18 850,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 EA
18 850,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
maximum térfogat:
10 mL
térfogat:
1-10 mL
sterilitás:
non-sterile; autoclaved
Jellemzők:
bulk
kiszerelés:
pack of 200 ea (2 bags of 100)
gyártó/kereskedő neve:
BRAND 702603
18 850,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
sterilitás
non-sterile; autoclaved
Jellemzők
bulk
kiszerelés
pack of 200 ea (2 bags of 100)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 702603
maximum térfogat
10 mL
térfogat
1-10 mL
Általános leírás
Pipette tips and filter tips from BRAND offer reliable quality for precise and demanding analyses. The raw materials are free from DiHEMDA and Oleamid. Tips are manufactured at BRAND under monitored cleanroom conditions and are automatically packaged. No parting agents or demolding aids are used. BRAND offers pipette tips for volumes from 0.1 μl to 10 ml and filter tips for volumes from 0.1 μl to 1250 μl. They are tested for BRAND pipettes and many pipettes from other manufacturers. See Selection Guide for more information.
Alkalmazás
Pipetting
Tulajdonságok és előnyök
  • CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
  • Perfect fit for the Transferpette® micropipette and many other pipettes.
  • The tip system for all requirements.
  • BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)