Fontos dokumentumok
Z657875
Hettich® centrifuge adapters
for 8.5-10 mL blood/urine tubes (16x100 mm) and 15mL round bottom tubes (17x100 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
leírás
for ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R
Jellemzők
Holds 15 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 5231
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 1427 (bucket)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)