Fontos dokumentumok
Z717533
Sorenson Dolphin microcentrifuge tubes
capacity 2.0 mL
Szinonimák:
microtube
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
cap
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 15,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
kiszerelés
case of 5,000
pack of 1,000
gyártó/kereskedő neve
Sorenson 16140
Paraméterek
-80-121 °C temp. range
H × átmérő
1.525 in. × 0.362 in.
kupak Sz
0.500 in.
kapacitás
2.0 mL
Általános leírás
The Dolphin microcentrifuge tubes are Ideal design for pelletizing samples. They have a positive seal design which allows for repeated cap closures, and will not pop open under pressure when boiling.
  • RCF rating of 15,000 × g
  • Fits all standard rotors (for 2.0 mL tubes)
  • Certified RNase/DNase Free
  • Certified PCR Inhibitor Free
  • Certified Human DNA Free
  • Certified Pyrogen Free
Jogi információk
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)