Fontos dokumentumok
HS4323K
Microcentrifuge Tube
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Szinonimák:
Centrifuge Tube, Microtube
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
Anyagok
black polypropylene tube
conical bottom
flat cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap pushfit attached cap
kiszerelés
pack of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS4323K
kupakátmérő
13.4 mm
cső kapacitás
1.5 mL
cső átmérő
13.4 mm
Általános leírás
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Tulajdonságok és előnyök
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Black color for light sensitive samples
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)