Fontos dokumentumok
AXYTF205WBRS
Pipette tips
capacity 200 μL, wide bore, filtered, clear, sterile
Szinonimák:
pipet tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
material
clear
sterilitás
γ-irradiated
sterile
Jellemzők
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
wide bore
kiszerelés
case of 960 tips racked
gyártó/kereskedő neve
Axygen Inc
Corning TF-205-WB-R-S
kapacitás
200 μL
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips