Merck
CLS3345
Corning® microplate sealing tape
white Rayon film (with acrylic), sterile, suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
Szinonimák:
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, sealing film
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.15
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
white Rayon film (with acrylic)
sterilitás
sterile
kiszerelés
case of 500 ea
gyártó/kereskedő neve
Corning 3345
Sz × H
3.25 in. × 6.00 in.
8.26 cm × 15.24 cm
szín
clear
alkalmasság
suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
  • Seals polypropylene and polystyrene culture plates, 96-well plates, 384-well plates and other assay plates
  • Porous adhesive film specially designed for use in cell and tissue culture applications
  • The film seals all types of microplates and effectively allow gas exhcnage for cellular and bacterial cultivation, while preventing cross-contamination
  • Temp. range. -20°C to +80°C
  • Sealing tapes are not autoclavable
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)