Z659673
Bandelin SONOREX™ SUPER with built-in heating Ultrasonic baths
Bandelin RK 255 H, capacity 5.7 L
Szinonimák:
heated ultrasonic bath sonicator, heated ultrasonic cleaning bath
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V
Jellemzők
CE compliant
HF-peak output max. W/per. = 2 × 320
drain ball cock ¼"
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bandelin RK 255 H
elérhetőség
not available in USA and Canada
fűtőkapacitás
280 W
H × Sz × Mé
300 mm × 150 mm × 150 mm
kapacitás
5.7 L
Általános leírás
- PZT-large area oscillating systems
- HF-Frequency 35 kHz
- Timer 1-15 minutes and continuous operation
- H-types with built-in heating, 30-80°C (86 to 176°F) thermostatically adjustable
- Oscillating tank of stainless steel
- Housing of stainless steel - drip proof
- Drain cock included for easy emptying (from RK 103 H upward)
- SONOREX SUPER units are RFI-proof and CE marked
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)