Fontos dokumentumok
BR780763
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
Szinonimák:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121702
NACRES:
NB.11
material
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 780763
kapacitás
2 mL
cső átmérő
13 mm
Általános leírás
Operating range: -196 °C to +121 °C. Autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)