Merck
Z642878
Greiner culture tubes
capacity 14 mL, sterile
Szinonimák:
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121706
NACRES:
NB.22
material
cap (snap vent stopper)
natural tube
polypropylene tube
round bottom
straight neck
sterilitás
sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Greiner 187262
elérhetőség
available only in EU
kapacitás
14 mL
átmérő × H
18 mm × 95 mm
Általános leírás
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.