Fontos dokumentumok
BR114740
BRAND® Sedimentation tube
conical bottom
Szinonimák:
Sedimentation tubes, Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.11
material
colorless tube
conical bottom
polystyrene tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 2000 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 114740
átmérő × H
16 mm × 105 mm
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)