C0918
Fluorimeter cuvettes
Polystyrene, without stopper
Szinonimák:
cuvette, plastic cuvette, plastic cuvettes
Méret kiválasztása
12 600,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
12 600,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Paraméterek
340-750 nm spectral range
technika/technikák
photometry: suitable
H × Sz × Ma
12.7 mm × 12.7 mm × 44.7 mm
úthossz
10 mm
térfogat
≥3 mL
észlelési módszer
fluorometric
Általános leírás
Note: polystyrene and polymethacrylate cuvettes are incompatible with some organic solvents.
Alkalmazás
- to perform a fluorimetric assay of the hepatic microsomal O-dealkylation reaction, using ethoxyresorufin (7-ethoxyphenoxazone) as a model substrate for the assay.[1]
- in the cationic liposome-mediated gene transfer method, done in order to deduce the role of helper lipids.[2]
- in the fluorescence experiment modified in the Silber-Porter method, for estimation of corticosterone in rat plasma.[3]
- in fluorimeteric assay for membrane potential to determine membrane depolarization in study done to elucidate the role of membrane potential in the mechanism of action of daptomycin.[4]
Kompatibilitás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)