Fontos dokumentumok
Z370665
Sigma-Aldrich
Biohazard waste container
capacity 19 L (5 gal)
Szinonimák:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
Méret kiválasztása
1 EA
155 000,00 Ft
155 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
155 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41123300
NACRES:
NB.35
155 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene 6370-0005
külső átmérő × Ma
28 cm (11 in.) × 43 cm (17 in.)
kapacitás
19 L (5 gal)
Related Categories
Általános leírás
Biohazardous Waste Containers are ideal autoclavable polypropylene containers for secondary containment of biohazardous waste materials.
Convenient one-step sterilization; no need to remove bag. Port opening in cover allows one-handed disposal of materials; limits exposure to infectious waste. Holds standard sized autoclave bags. Will not rust, dent or puncture.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. Is this autoclavable????
    1 answer
    1. Yes, this product is specifically cited by the manufacturer Nalgene as being suitable for autoclaving bio-hazardous waste.
      Helpful?