Fontos dokumentumok
Z281344
Laboratory brushes
Flask, L 12 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 3 1/2 in.
About This Item
UNSPSC kód:
47131605
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 4 ea
Hosszúság
12 in.
brush diam. × L
1 3/8 in. × 3 1/2 in.
Általános leírás
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)