Fontos dokumentumok
Z370649
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, pore size 0.45 μm
Szinonimák:
bottletop filtration system, sterile filtration
Méret kiválasztása
1 CASE
168 000,00 Ft
168 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 CASE
168 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
168 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
polyethersulfone membrane
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap plug seal
graduations
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 169-0045
palackkapacitás
500 mL
szűrőkapacitás
500 mL
tölcsérkapacitás
500 mL
membránátmérő
90 mm
pórusméret
0.45 μm
Általános leírás
Graduated upper chamber, Polyethersulfone (PES) membrane, offers higher aqueous flow rates; lower extractables (no wetting agent); lower protein binding; and greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon. Sterile.
Packaged 12 per case.
Polyethersulfone (PES) exhibits low protein binding, resulting in low chances of losing protein from media. It is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants. PES offers higher aqueous flow rates. It has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
Tulajdonságok és előnyök
  • The polyethersulfone (PES) membrane exhibits low protein binding, resulting in low chances of protein loss from media.
  • Hydrophilic PES does not require external wetting agents or surfactants.
  • Offers higher aqueous flow rates, greater strength, capacity, and chemical resistance that is optimized for use with most cell and tissue culture media.
  • The 0.45 μm membrane pore size is ideal for specialty applications, particle removal, and general clarification.
  • Non-pyrogenic and endotoxin-free.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)