Merck
Z370657
Nalgene® vacuum filtration system
capacity 1,000 mL, pore size 0.45 μm
Szinonimák:
Nalgene 167-0045, bottle top strainer, bottletop filtration system, disposable filter unit, sterile filtration
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polyethersulfone membrane
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap plug seal
graduations
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 167-0045
palackkapacitás
1000 mL
kapacitás
1,000 mL
szűrőkapacitás
1000 mL
tölcsérkapacitás
1000 mL
membránátmérő
90 mm
pórusméret
0.45 μm
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
  • Nalgene® vacuum filtration system provides efficient filtration.
  • The polyethersulfone (PES) membrane exhibits low protein binding, resulting in low chances of protein loss from media.
  • Hydrophilic PES does not require external wetting agents or surfactants. It offers higher aqueous flow rates, greater strength, capacity, and chemical resistance that is optimized for use with most cell and tissue culture media.
  • The 0.45 μm membrane pore size is ideal for specialty applications, particle removal, and general clarification
  • Non-pyrogenic and endotoxin-free.
Increase filtration efficiency by using the Nalgene® Rapid-Flow disposable filter units featuring the exclusive Rapid-Flow support column design, providing fast flow rates and high throughput. The last line of defense against cell culture contamination when filtering cell culture media, serum, additives and buffers. With a graduated upper chamber and Polyethersulfone (PES) membrane this filter unit offer higher aqueous flow rates; lower extractables (no wetting agent); lower protein binding; and greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
Alkalmazás
Nalgene™ vacuum filtration system is suitable for the filtration of serum, cell culture medium, tissue culture, buffers and additives.
Tulajdonságok és előnyök
  • Colour coded according to membrane material
  • Devices feature the fastest flow rate and lowest clogging of comparable alternatives
  • 0.1um PES available for mycoplasma protection
  • 0.2um PES devices are stem cell and mouse embryonic assay (MEA) tested
  • Non-pyrogenic and endotoxin free
  • Rapid-Flow filter units meet the most rigorous testing standards for any vacuum filtration unit
  • Graduated Upper chamber
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)