Fontos dokumentumok
Z358223
Nalgene® bottle-top sterile filter units
filter capacity 500 mL, pore size 0.2 μm, fits 45 mm bottle neck
Szinonimák:
bottletop filtration, rapid-flow filter, sterile culture media filter, vacuum filtration
About This Item
UNSPSC kód:
41104914
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.2 μm
Átmérő:
75 mm
szűrőkapacitás:
500 mL
tölcsérkapacitás:
500 mL
nyakátmérő:
45 mm
kiszerelés:
pack of 12 ea
material:
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
material
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap
graduations
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 595-4520
Átmérő
75 mm
szűrőkapacitás
500 mL
tölcsérkapacitás
500 mL
nyakátmérő
45 mm
pórusméret
0.2 μm
Alkalmazás
Nalgene® bottle-top sterile filter units are suitable for the filtration of cell culture media, additives, serum, and buffers.
Tulajdonságok és előnyök
Nalgene® bottle-top sterile filter units have the following benefits:
  • Polyethersulfone (PES) membrane is best suited for tissue culture.
  • Faster results and less waiting time.
  • Non-pyrogenic and endotoxin free.
  • PES exhibits low protein binding, resulting in low chances of loss of protein from media.
  • PES is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants.
  • PES offers higher aqueous flow rates.
  • PES has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
  • Polystyrene body with graduations.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)