Fontos dokumentumok
Z377503
Nalgene® vacuum filtration system
pore size 0.45 μm
Szinonimák:
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
palackkapacitás:
115 mL
szűrőkapacitás:
115 mL
tölcsérkapacitás:
115 mL
membránátmérő:
50 mm
kiszerelés:
pack of 12
material:
polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap plug seal
graduations
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 124-0045
palackkapacitás
115 mL
szűrőkapacitás
115 mL
tölcsérkapacitás
115 mL
membránátmérő
50 mm
pórusméret
0.45 μm
Általános leírás
Polyethersulfone (PES) exhibits low protein binding, resulting in low chances of losing protein from media. It is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants. PES offers higher aqueous flow rates. It has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)