Z358266
Nalgene® filter unit receivers
bottle capacity 500 mL
Szinonimák:
bottle top filter bottle, filter storage bottle
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene housing
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 455-0500
palackkapacitás
500 mL
nyakméret
45 mm
Related Categories
Általános leírás
- Nalgene® filter unit receiver bottles are ideal for storing samples.
- Non-pyrogenic, non-cytotoxic bottles are leakproof for sample protection.
- Gamma-sterilization and low extractables minimizes contamination of the filtrate.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)