CLS430282
Corning® Easy-Grip round, plastic, storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 500 mL, cap (plug seal), case of 24
Szinonimák:
storage bottle
About This Item
Javasolt termékek
material
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
sterilitás
sterile
sterile
Jellemzők
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
kiszerelés
case of 24
gyártó/kereskedő neve
Corning 430282
palackkapacitás
500 mL
palacknyak átm.
~42 mm
nyakátmérő
45 mm
Általános leírás
- Corning® Easy-Grip disposable storage bottles are ideal for storing media, buffers, and other aqueous solutions.
- Features easy grip sides for convenient handling.
- Plug seal caps (45 mm) provides an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
- Certified non pyrogenic.
Alkalmazás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)