Fontos dokumentumok
Z370622
Sigma-Aldrich
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 500 mL, pore size 0.45 μm
Szinonimák:
bottletop filtration system
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
palackkapacitás:
500 mL
szűrőkapacitás:
500 mL
tölcsérkapacitás:
500 mL
membránátmérő:
75 mm
kiszerelés:
pack of 12
material:
polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane
sterilitás
sterile
Jellemzők
cap plug seal
graduations
kiszerelés
pack of 12
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 166-0045
palackkapacitás
500 mL
szűrőkapacitás
500 mL
tölcsérkapacitás
500 mL
membránátmérő
75 mm
pórusméret
0.45 μm
Általános leírás
Polyethersulfone (PES) exhibits low protein binding, resulting in low chances of losing protein from media. It is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants. PES offers higher aqueous flow rates. It has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
Alkalmazás
Nalgene® vacuum filtration system is suitable for the filtration of serum, cell culture medium, buffers and additives.
Tulajdonságok és előnyök
Nalgene® vacuum filtration system provides the following benefits:
  • Polyethersulfone (PES) membrane is ideal for cell/tissue culture.
  • Less waiting time due to faster results
  • Non-pyrogenic and endotoxin-free
  • Graduated upper chamber
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)