Fontos dokumentumok
Z334081
BRAND® cryovial racks, PP
blue
About This Item
UNSPSC kód:
41122806
NACRES:
NB.35
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
blue
polypropylene
Jellemzők
positions 6 × 14
gyártó/kereskedő neve
BRAND 4341001
BRAND
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz × Ma
265 mm × 126 mm × 38 mm
Átmérő
13 mm
Általános leírás
Racks for cryo vials are stackable, with alphanumerical positions. Racks are made of PP (filled PP, density 1.2 g/cm3), will not float in waterbath. Operating temperature: -20 to 90 °C. Autoclavable at 121 °C. Sturdy construction racks are supplied in two-pieces for convenient and permanent assembly. Available in four different colors.
Egyéb megjegyzések
BR4341001 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)