Z328375
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
Összes fotó(2)
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Javasolt termékek
Jellemzők
color-coded green
electronic: no
single-channel
DE-M marking
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 701817
hangerőmérési tartomány
10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
térfogat
50 μL
Related Categories
Általános leírás
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
Egyéb megjegyzések
BR701817 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)