Fontos dokumentumok
Z328383
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Jellemzők
color-coded blue
electronic: no
single-channel
DE-M marking
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 701822
hangerőmérési tartomány
20-100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
térfogat
100 μL
Általános leírás
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
Egyéb megjegyzések
BR701822 (India)