Fontos dokumentumok
Z328359
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, digital volume
volume 2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Jellemzők
color-coded orange
electronic: no
single-channel
DE-M marking
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 701807
hangerőmérési tartomány
2.5-10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
térfogat
10 μL
Általános leírás
The Transferpettor comes in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacment system is ideal for pipetting of high viscous or foaming media, or media with high density or vapor pressure.
Egyéb megjegyzések
BR701807 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)