Méret kiválasztása
170 000,00 Ft
Erről a tételről
Ugrás ide:
Jellemzők
color-coded green
electronic: no
single-channel
DE-M marking
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 702804
hangerőmérési tartomány
100-500 μL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2%
térfogat
500 μL
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
1 of 4
Ez a tétel | Z328413 | Z328421 | Z328375 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BRAND 702804 | manufacturer/tradename BRAND 702810 | manufacturer/tradename BRAND 702812 | manufacturer/tradename BRAND 701817 |
| volume 500 μL | volume 5 mL | volume 10 mL | volume 50 μL |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| feature color-coded green | feature color-coded red, electronic: no, single-channel, DE-M marking | feature color-coded orange, electronic: no, single-channel, DE-M marking | feature color-coded green, electronic: no, single-channel, DE-M marking |
| volume measuring range 100-500 μL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2% | volume measuring range 1-5 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2% | volume measuring range 2-10 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.2% | volume measuring range 10-50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4% |
Általános leírás
Alkalmazás
- Media that tends to foam like tenside solutions.
- Media with high vapor pressure (up to 500 mbar) such as ether, alcohol, and hydrocarbons.
- Highly viscous (up to 140,000mm2/s) media like oils, proteins, fats, and resins.
- High density (up to 13.6g/cm3) media such as mercury, sulfuric acid, and glycerine.
Tulajdonságok és előnyök
- The positive displacement principle enables the piston to be in direct contact with the aspirated liquid.
- The tightly fit piston keeps the walls of the tips clean always to provide reliable results.
- As residual wetting is negligible, after each pipetting session there is no need to dispose of the tips.
- The working temperature range includes 15°C to 40°C.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?