Pipettázók
A pipettázó egy pipettázó segédeszköz, amelyet a folyékony minták átvitelének megkönnyítésére használnak. Számos előnnyel jár, többek között minimalizálja a szennyeződés kockázatát, csökkenti a kéz fáradtságát, és csökkenti a hosszú munkaidőben jelentkező stresszt. A pipetta használatával a kutatók pontosabb és precízebb folyadékkezelést érhetnek el, ami megbízható eredményeket biztosít a különböző laboratóriumi alkalmazásokban. A pipetták különböző méretekben és típusokban kaphatók, és általában egy keskeny csőből állnak, amelynek kúpos hegye olyan mechanizmusokat használ, mint például egy dugattyú vagy egy gumó a folyadékok felszívására és adagolására.
Bővebben a következőkről
Products
Mechanikus pipetták
A mechanikus pipetták különböző mechanizmusokat, például dugattyúkat vagy légkiszorítást használnak a mért folyadékmennyiség felszívásához és adagolásához. Ezek a pipetták olyan előnyöket kínálnak, mint a pontosság, az ismételhetőség és a könnyű használat, így különböző alkalmazásokhoz, például mintaelőkészítéshez, oldatadagoláshoz és keveréshez alkalmasak. A mechanikus pipetták különböző méretekben és formátumokban kaphatók, hogy megfeleljenek a különböző tudományterületek kutatóinak speciális igényeinek.
ismétlő pipetták
Az ismétlő pipettákat, más néven ismétlő pipettákat az ismétlődő folyadékkezelési feladatok, például a reagensek adagolása vagy a minták aliquotálása egyszerűsítésére és felgyorsítására tervezték. Állítható térfogatbeállításokkal és forgó dugattyúval vagy tárcsás mechanizmussal rendelkeznek, így a kutatók beállíthatják a kívánt térfogatot az ismételt adagoláshoz. Ezek a pipetták kiküszöbölik a hagyományos pipettákkal történő ismétlődő pipettázást, időt takarítanak meg és csökkentik a hibák számát. Az ismétlő pipettákat széles körben használják különböző tudományos területeken, többek között a molekuláris biológiában, a mikrobiológiában és a klinikai diagnosztikában.
Electronic Pipettors
Az elektronikus pipetták elektronikus alkatrészeket és mechanizmusokat tartalmaznak a folyadékok meghatározott mennyiségének pontos mérésére és adagolására. Ergonomikusabbak, és minimalizálják az erő kifejtésének szükségességét a minta felszívása és adagolása során, így hatékonyan csökkentik az ismétlődő pipettázásból eredő esetleges sérülések kialakulását.
Pipetta vezérlők
A pipetta vezérlők lehetővé teszik a pontos mennyiségek gyors töltését és kiadását. A pipettához csatlakoznak, amely lehet üveg vagy műanyag, és magának a folyadéknak vagy a térfogatnak a tartására szolgálnak.
A pipettavezérlő ideális a sejttenyészetek, baktérium- és élesztőkultúrák, valamint a mintaelőkészítés (DNS/RNS/fehérje extrakció) növekedési közegének és más folyadékok átvitelére. Olyan folyadékok, mint pufferek, vegyszerek és egyéb reagensek átvitelére is használható.
Pozitív kiszorító pipetták
A pozitív kiszorító pipetták különösen hasznosak nagy viszkozitású vagy habzó folyadékok, nagy sűrűségű vagy gőznyomású folyadékok, illetve más pipettázási technikákkal nehezen kezelhető, kényes folyadékok pipettázásához. Ezek a pipetták ideálisak a szennyeződésre hajlamos folyadékok, például DNS, RNS, fehérjék vagy fertőző minták kezelésére. A dugattyú szoros tömítést képez az eldobható dugattyúheggyel, megakadályozva, hogy bármilyen folyadék érintkezzen magával a pipettával. A pozitív kiszorítású pipetták a folyadéktípusok széles skáláját képesek kezelni, beleértve a vizes oldatokat, olajokat, szerves oldószereket és illékony anyagokat.
Eppendorf pipetták
Eppendorf® referencia® 2 kézikönyv
EppendorfEppendorf 2 kézikönyv
Eppendorfsup>® Reference® 2 kézi pipettáló ergonomikus egygombos kialakítású, és nagy pontosságot és precizitást mutat, csökkentett kezelési erőfeszítés mellett. Teljesen autoklávozható, így megakadályozza a fertőtlenítést. Ez a pipettázó egycsatornás pipettázóként kapható fix vagy változó térfogatú, valamint 8 és 12 csatornás konfigurációban. Különböző feladatokra használható, beleértve az előreirányú pipettázást, a fordított pipettázást, a felülúszók eltávolítását, a minták keverését, a fázisok extrakcióját, valamint a lemezek, gélek és reakcióedények feltöltését.
Eppendorf® Research Plus
Eppendorf® ResearchPluss az egyik legbiztonságosabb és legergonomikusabb mechanikus pipettáló. Megfelel a precizitás és pontosság legmagasabb követelményeinek, ugyanakkor nagyfokú rugalmasságot is kínál. Könnyű kialakítása és csökkentett pipettázási erőkifejtése segít a kéz és a kar megterhelésének enyhítésében. Egycsatornás fix vagy változó térfogatú, valamint 8, 12, 16 vagy 24 csatornás változó térfogatú konfigurációban kapható.
Eppendorf® Xplorer®
Eppendorf® Xplorer Xplorersup>®/ Eppendorf Xplorer® plus pipetták elektronikus pipetták, amelyek egy-, 8-, 12-, 16- és 24 csatornás konfigurációban kaphatók. Ezeket 0,5 µl és 10 ml közötti folyadékmennyiségek szívására és adagolására tervezték. Ezek a pipetták egyszerűségükről, sebességükről és pontosságukról ismertek. Használhatók folyadékok automatizált pipettázására, nem vizes oldatok fordított pipettázására, valamint lemezek, gélek és reakcióedények kézi feltöltésére.
Eppendorf® Move It
Eppendorf® Move It többcsatornás pipetták állítható csúcstávolsággal gyorsítják és egyszerűsítik több minta egyidejű pipettázását. A tömlőcsatlakozások nélküli egyedi kialakítás nagyobb pontosságot és tartósságot, valamint a felhasználók és a minták biztonságát biztosítja. Mivel az állítható csúcstávolsággal rendelkező Move It többcsatornás pipetták tömlő nélküli kialakításúak, a pipettafej teljes 360°-ban elforgatható. A felhasználó számára előnyös a kijelző kényelmes leolvashatósága. Ez nemcsak az ergonomikus és nyugodt testtartást támogatja, hanem biztosítja az összes paraméter gyors felismerését is, így értékes időt takarít meg a laboratóriumi padon.
Eppendorf® Easypet
AzEppendorf® Easypet pipettavezérlő precizitást és teljes sebességszabályozást kínál, így tökéletesen alkalmas baktérium- vagy sejtpelletek sorozatos adagolására és reszuszpendálására. Ezt a könnyű és kiegyensúlyozott készüléket ergonómiai szempontok figyelembevételével tervezték, biztosítva a kényelmes illeszkedést a kézben, és lehetővé téve a fáradtságmentes pipettázást. Emellett kompatibilis minden típusú szerológiai és térfogatmérő pipettával, 0,1-100 ml térfogatú pipettákkal.
Eppendorf® Multipette
Az Eppendorf® Multipette pipettáló az ismétlődő térfogatadagolásra szolgál, amely a hosszú pipettázási sorozatok felgyorsítását teszi lehetővé az ismételt folyadékszippantás szükségességének kiküszöbölésével. Kényelmes és hatékony eszköz, amelyet általában laboratóriumokban használnak, hogy időt és energiát takarítsanak meg több olyan minta kezelése során, amelyeknél azonos mennyiségű folyadékot kell adagolni. Az Eppendorf® Multipette Pipettor kiválóan alkalmas különböző sűrűségű, viszkozitású és illékonyságú folyadékok kezelésére az 1 µl és 10 ml közötti térfogattartományban (50 ml maximális vételezéssel). Emellett egyedülálló tulajdonsága lehetővé teszi az ismételt folyadékadagolást és -szívást akár 100-szor is anélkül, hogy a pipettahegyet újra kellene tölteni.
Corning® pipettázó
Corning® pipettázó
./sup> Lambda® plus pipetták teljesen autoklávozhatók és UV-állóak, magas szintű pontosságot és reprodukálhatóságot mutatnak. Egy- vagy többcsatornás pipettákként kaphatók, és az összes elterjedt márkájú pipettahegyekkel felszerelhetők. Ezeket a pipettákat úgy tervezték, hogy többszöri használat és autoklávozás után is megőrizzék kalibrációjukat.
Pipetta vs. pipettor
A pipetta, más néven pipetta, egy beosztású üveg vagy műanyag cső, amelyet pontos folyadékmennyiségek mérésére és adagolására használnak. A pipetták különböző formájú és méretűek, például szerológiai pipetták, mikropipetták, térfogatmérő pipetták és Pasteur-pipetták. A pipettázó segédeszköz, például a pipettavezérlő vagy a pipettagumó általában a minták pipettából történő kiszívására és adagolására szolgál.
A pipettázó egy olyan típusú pipettázó segédeszköz, amely dugattyúval hajtott légkiszorítással működik. Vákuumot hoz létre egy fém vagy kerámia dugattyú függőleges mozgatásával egy légmentes hüvelyben. Ahogy a dugattyú felfelé mozog, a dugattyú lenyomása által hajtva, vákuum jön létre, és a hegy körül lévő folyadék ebbe a vákuumba kerül, majd szükség szerint szállítható és kiadható. Ezek a pipetták nagyon pontosak és precízek, de ki vannak téve a változó környezet, különösen a hőmérséklet és a felhasználói technika által okozott pontatlanságoknak. E problémák mérséklése érdekében elengedhetetlen a berendezések gondos karbantartása és a felhasználók képzése a következetes technika biztosítása érdekében.
Az ismétlődő pipettázás okozta mozgásszervi megbetegedések minimalizálása érdekében az elektronikus pipetták általában a mechanikus változatot váltják fel. Ezeket úgy tervezték, hogy ergonomikusabbak és kényelmesebbek legyenek a felhasználók számára, így ideálisak a nagyobb pontosságot, precizitást és konzisztenciát igénylő, nagy áteresztőképességű alkalmazásokhoz.