Fontos dokumentumok
WH0004684M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NCAM1 antibody produced in mouse
clone 3G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CD56, Anti-MSK39, Anti-NCAM, Anti-neural cell adhesion molecule 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3G12, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NCAM1(4684)
Általános leírás
Neural cell adhesion molecule (NCAM/CD56) is a calcium-independent binding protein. It is located on human chromosome 11q23.1. This molecule belongs to the immunoglobulin superfamily. NCAM1 is present in neurons and glial cells.
Immunogen
NCAM1 (AAH47244, 611 a.a. ~ 710 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EPSAPKLEGQMGEDGNSIKVNLIKQDDGGSPIRHYLVRYRALSSEWKPEIRLPSGSDHVMLKSLDWNAEYEVYVVAENQQGKSKAAHFVFRTSAQPTAIP
Biokémiai/fiziológiai hatások
Neural cell adhesion molecule (NCAM/CD56) participates in homophilic cell–cell and heterophilic cell–matrix interactions. It controls the movement of cells and condensation during skeletal development. This protein participates in synaptic plasticity, neurodevelopment and neurogenesis.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi információk
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Dokumentumtár megtekintése
NCAM1 association study of bipolar disorder and schizophrenia: polymorphisms and alternatively spliced isoforms lead to similarities and differences
Atz ME, et al.
Psychiatric Genetics, 17(2), 55-67 (2007)
Expression of neural cell adhesion molecule and polysialic acid in human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells
Skog MS, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 7(1), 113-113 (2016)