Fontos dokumentumok
Z568384
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom flask
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
2,000 mL
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)