Z742371
2MAG MIXdrive MTP magnetic stirrer for micro titer plates
MIXdrive 24, for use with external control unit
Szinonimák:
2MAG MIXdrive MTP magnetic stirrer for micro titer plates, induction multi-position stirrer, magnetic induction stir plate, magnetic wear-free stirrer, multi-position stirrer
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
48 V
Anyagok
stainless steel
Jellemzők
positions 24
10 W stirring power
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
2mag 43024
Paraméterek
≤50 °C temp. limit (in water submerged)
-10-50 °C temp. limit (in air)
Sz × Mé × Ma
140 mm × 102 mm × 26 mm
Lemezméret × Sz × H
× 140 mm × 100 mm
keverő távolság
19 mm
keverő térfogat
3.5 mL , per stirring position
súly
1.3 kg
Általános leírás
All stirring positions 100 percent maintenance-free and wear-free by inductive 2mag-Magnetic-Drive concept for powerful mixing of solutions, 100 percent synchronized speeds, jerk-free stirring even at low speeds.
Fully encapsulated and hermetically sealed stainless steel
housing, IP68, water-, dust- and germproof, extremely robust
construction and performance, easy to clean and maximum
resistance, submersible in water- resp. oil baths up to +50 C.
Tulajdonságok és előnyök
removable, suitable for integration into robots, individual
dimensions on request.
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)