SAB1402530
Monoclonal Anti-POLQ antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
DKFZp781A0112, POLH, PRO0327
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1C11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~38.1 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... POLQ(10721)
Immunogen
Sequence
DGFVQTILGRRRYLPGIKDNNPYRKAHAERQAINTIVQGSAADIVKIATVNIQKQLETFHSTFKSHGHREGMLQSDRTGLSRKRKLQGMFCPIRGGFFILQLHDELLYE
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1