Fontos dokumentumok
V3003
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 (KDR) antibody produced in mouse
clone 260.4, KDR-2, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 antibody produced in mouse, Anti-KDR, Anti-VEGFR-2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
260.4, KDR-2, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500 using insect cell culture supernatant expressing human extracellular recombinant VEGFR or VEGF Receptor-2 (KDR, FLK-1)/FC Chimera human, recombinant
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KDR(3791)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3