ABE476
Anti-GAL4 Antibody (activation domain)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
Regulatory protein GAL4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
yeast
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Saccharomyces cerevisiae ... Gal4(855828)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Western Blot Analysis: A 1:160,000 dilution of this antibody detected Gal4 in 5 mg of Gal4 positive (+ recombinant Gal4) yeast cell lysate. This antibody also detected small mounts of endogenous Gal4 in Gal4 negative (- recombinant Gal4) yeast cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Gal4 positive and Gal4 negative yeast
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1