Fontos dokumentumok
SML2333
VU0463271
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-Cyclopropyl-N-(4-methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]-acetamide, N-Cyclopropyl-N-(4-methyl-2-thiazolyl)-2-[(6-phenyl-3-pyridazinyl)thio]acetamide, N-Cyclopropyl-N-(4-methylthiazol-2-yl)-2-(6-phenylpyridazin-3-ylthio)acetamide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white to blue-gray
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)C)N(C4CC4)C(=O)CSc2nnc(cc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18N4OS2/c1-13-11-26-19(20-13)23(15-7-8-15)18(24)12-25-17-10-9-16(21-22-17)14-5-3-2-4-6-14/h2-6,9-11,15H,7-8,12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPONSKCACOZTGN-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)