C-39365
Skeletal Muscle Cell Growth Medium
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Szinonimák:
Recommended with C-23260
About This Item
Javasolt termékek
form
aqueous solution
kiszerelés
pkg of 1 vial
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-23260
Alkalmazás
Komponensek
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Tárolás és stabilitás
Szubkultúra rutin
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Primary human skeletal muscle cells and culture medium optimized for the in vitro cultivation and differentiation of primary human skeletal muscle cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.