Fontos dokumentumok
T9778
Tropicamide
solid
Szinonimák:
N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL
ethanol: 5.6 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CHRM3(1131) , CHRM4(1132)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience