Merck
T6704
Sigma-Aldrich
Tandospirone
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(1R*,2S*,3R*,4S*)-N-(4-(4-(2-Pyrimidinyl)-1-piperazinyl)butyl)-2,3-norbornanedicarboximide citrate salt, SM 3997
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H29N5O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
383.49
UNSPSC kód:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
tárolási körülmény
protect from light
oldhatóság
DMSO: 38 mg/mL
kezdeményező
Dainippon Sumitomo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](C3)[C@@H]2C(=O)N1CCCCN4CCN(CC4)c5ncccn5
InChI
1S/C21H29N5O2/c27-19-17-15-4-5-16(14-15)18(17)20(28)26(19)9-2-1-8-24-10-12-25(13-11-24)21-22-6-3-7-23-21/h3,6-7,15-18H,1-2,4-5,8-14H2/t15-,16+,17+,18-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEIJFEGBUDEYSX-FZDBZEDMSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tandospirone is a partial agonist at 5HT1A receptors. It significantly reduces haloperidol-induced bradykinesia in a dose-dependent manner. The potency of tandospirone is equal to that of buspirone and approximate half that of diazepam. The potency of tandospirone as a dopamine antagonistic is less than 1/4 that of buspirone.
Tulajdonságok és előnyök
This compound was developed by Dainippon Sumitomo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)