Fontos dokumentumok
R8508
Ribonucleic acid, transfer from baker′s yeast (S. cerevisiae)
buffered aqueous solution
Szinonimák:
Transfer RNA, tRNA
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
9-11 mg/mL
idegen aktivitás
DNase, Nickase, none detected
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)