Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
T5415
Tweezers
Style #00, sharp, anti-magnetic stainless steel
Szinonimák:
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
About This Item
UNSPSC kód:
27112105
NACRES:
MA.01
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
anti-magnetic stainless steel
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ted Pella 5312
méret
115 mm
Általános leírás
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)