Fontos dokumentumok
22435-U
Sigma-Aldrich
Stainless Steel Tweezers
L 6 in., pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
27112105
NACRES:
NB.35
form
solid
kiszerelés
pkg of 1 ea
Hosszúság
6 in.
Általános leírás
Stainless Steel Tweezers - Perfect for picking up hot injector liners and detector parts or for preventing contamination with finger oils. Also useful for holding ferrules while inserting capillary tubing.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)