Merck
T4412
Tweezers
Style #5, Fine needle-sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Szinonimák:
fine forceps, fine tweezers, needle tweezers
About This Item
UNSPSC kód:
27112105
NACRES:
MA.01
material
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ted Pella 525
méret
110 mm
Általános leírás
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)