Fontos dokumentumok
T4330
Turbonuclease from Serratia marcescens
recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
Endonuclease from Serratia marcescens
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Serratia marcescens
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Forma
liquid
koncentráció
≥200,000 units/mL
technika/technikák
DNA purification: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)