Fontos dokumentumok
T2824
Monoclonal Anti-Tumor Necrosis Factor-α antibody produced in hamster
~2 mg/mL, clone TN3-19.12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-TNF-α
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
hamster
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TN3-19.12, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant mouse TNF-α
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Tnf(21926)
rat ... Tnf(24835)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- neutralization
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3