Vissza
StableCell
™
Trypsin Solution
Szinonimák:
Trypsin-EDTA solution
Products
Márka
Sigma-Aldrich (3)
Termékcsalád
Minőségi szint
Sterilizálási módszer
Technika
Termékek szűrése
Showing 1-3 of 3
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
T2601
StableCell
™
Trypsin Solution,
1X, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
Több
Árazás megtekintése
T2610
StableCell
™
Trypsin Solution,
10X, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 5.0 g porcine trypsin and 2 g EDTA, 4Na per liter of 0.9% sodium chloride
Több
Árazás megtekintése
T2605
StableCell
™
Trypsin Solution,
5X, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 2.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red