Fontos dokumentumok
T1705
Anti-TDP-43 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ALS10, Anti-TARDBP, Anti-TARDP43, Anti-Tar DNA binding protein 43
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~43 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using rat, mouse or human kidney
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using human U2OS cell lysates
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TARDBP(23435)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)