Fontos dokumentumok
T1580
Anti-TDP-43 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ALS10, Anti-TARDBP, Anti-TARDP43
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~43 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using rat, mouse, and human kidney
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells
western blot: 1-2 μg/mL using human U2OS cell lysates
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TARDBP(23435)
Általános leírás
Egyediség
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)