T1543
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3118
nominal capacity 10 mL
Szinonimák:
High-Speed Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polypropylene screw closure
round bottom tube
screw top cap
transparent polycarbonate
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RCF 50,000 × g
kiszerelés
pack of 10
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 3118-0010
névleges kapacitás
10 mL
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Can withstand temperatures ranging from -135°C to +135°C (-211°F to +275°F).
- Designed with a round bottom to fit high-speed rotors.
- Suitable for use in both refrigerated and non-refrigerated centrifuges.
- Includes polypropylene linerless closures, which are easy to clean and provide leakproof protection under normal conditions up to 10,000 x g.
- The tubes are autoclavable.
Egyéb megjegyzések
- Repeated autoclaving of polycarbonate centrifuge tubes may shorten their lifespan.
- At least 80% of the total capacity must be filled to ensure proper performance.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)