Merck
Z640883
BRAND® centrifuge tubes
capacity 10 mL, polypropylene, without cap, pack of 250 ea
Szinonimák:
115342, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121703
NACRES:
NB.11
material
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
kiszerelés
pack of 250 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 115342
kapacitás
10 mL
cső Mé × Ma
100 mm × 16 mm
Általános leírás
  • BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
  • The even and thick walls facilitate optimal results.
  • The cylindrical tubes feature a beaded rim.
  • Caps/stoppers are available separately.
Tulajdonságok és előnyök
• Extra thick and even vessel walls• Good chemical resistance• Caps available separately
Egyéb megjegyzések
BR115342 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt